2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5214-1G OR5214-250MG
APOSOR5214-1GEA 2850 DKK
APOSOR5214-1G APOSOR5214-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline 95%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]aniline
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09025872
CAS-nummer: 898289-35-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II