3-Iodo-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-6-iodonitrobenzene
OR52139-1G OR52139-250MG OR52139-5G
APOSOR52139-1GEA 1440 DKK
APOSOR52139-1G APOSOR52139-250MG APOSOR52139-5G
3-Iodo-2-nitroaniline
3-Iodo-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅IN₂O₂
Molekylvægt: 264.021 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18397930
CAS-nummer: 721925-17-3