2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: N-Methyl-N-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]amine
OR5210-1G OR5210-250MG
APOSOR5210-1GEA 1970 DKK
APOSOR5210-1G APOSOR5210-250MG
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole 97%
2-Methyl-4-[(methylamino)methyl]-1,3-thiazole
Formel: C₆H₁₀N₂S
Molekylvægt: 142.222 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738964
CAS-nummer: 144163-81-5
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1 III