6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52096-1G OR52096-250MG
APOSOR52096-1GEA 7500 DKK
APOSOR52096-1G APOSOR52096-250MG
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
6-Bromo-2-chloro-7-methyl-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22460484
CAS-nummer: 1388071-17-7