4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52093-100MG OR52093-500MG OR52093-1G
APOSOR52093-100MGEA 1090 DKK
APOSOR52093-100MG APOSOR52093-500MG APOSOR52093-1G
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₆BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17168994
CAS-nummer: 1240610-45-0