4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52092-1G OR52092-500MG
APOSOR52092-1GEA 9850 DKK
APOSOR52092-1G APOSOR52092-500MG
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17168993
CAS-nummer: 1248548-54-0