Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Dichloro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dichlorosalicylate
OR52077-1G OR52077-5G OR52077-250MG
APOSOR52077-1GEA 1920 DKK
APOSOR52077-1G APOSOR52077-5G APOSOR52077-250MG
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate 97%
Methyl 3,5-dichloro-2-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₆Cl₂O₃
Molekylvægt: 221.037 g/mol
Smeltepunkt: 142…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464939
CAS-nummer: 7606-87-3