3-Iodo-2-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52072-1G OR52072-250MG OR52072-5G
APOSOR52072-1GEA 1050 DKK
APOSOR52072-1G APOSOR52072-250MG APOSOR52072-5G
3-Iodo-2-nitrophenol
3-Iodo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18398038
CAS-nummer: 861010-57-3