4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Formylphenoxy)tetrahydro-2H-pyran
OR5204-1G OR5204-5G
APOSOR5204-1GEA 1690 DKK
APOSOR5204-1G APOSOR5204-5G
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde 97%
4-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₄O₃
Molekylvægt: 206.238 g/mol
Smeltepunkt: 95…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09064964
CAS-nummer: 215460-40-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III