4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Bromophenyl)benzaldehyde, 4'-Bromo-4-formylbiphenyl, 4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR52016-1G OR52016-5G
APOSOR52016-1GEA 1410 DKK
APOSOR52016-1G APOSOR52016-5G
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₃H₉BrO
Smeltepunkt: 136…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05980925
CAS-nummer: 50670-58-1