4-Acetoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51991-1G OR51991-5G OR51991-10G
APOSOR51991-1GEA 567 DKK
APOSOR51991-1G APOSOR51991-5G APOSOR51991-10G
4-Acetoxybenzyl alcohol
4-Acetoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 37…42 °C
Massefylde: 1,169 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02752162
CAS-nummer: 6309-46-2