2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51894-1G OR51894-5G OR51894-10G
APOSOR51894-1GEA 197 DKK
APOSOR51894-1G APOSOR51894-5G APOSOR51894-10G
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₈O₃
Molekylvægt: 152.147 g/mol
Smeltepunkt: 180…184 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00033852
CAS-nummer: 487-69-4