3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51871-1G OR51871-5G OR51871-10G
APOSOR51871-1GEA 840 DKK
APOSOR51871-1G APOSOR51871-5G APOSOR51871-10G
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₅BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257579
CAS-nummer: 1211526-62-3