2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51863-1G OR51863-250MG OR51863-5G
APOSOR51863-1GEA 2170 DKK
APOSOR51863-1G APOSOR51863-250MG APOSOR51863-5G
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde 95%
2-Iodo-6-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397773
CAS-nummer: 1261826-51-0