5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51861-1G OR51861-250MG OR51861-5G
APOSOR51861-1GEA 458 DKK
APOSOR51861-1G APOSOR51861-250MG APOSOR51861-5G
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
5-Chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₈H₆ClNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09036377
CAS-nummer: 154257-81-5