2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR51857-1G OR51857-250MG OR51857-5G
APOSOR51857-1GEA 1910 DKK
APOSOR51857-1G APOSOR51857-250MG APOSOR51857-5G
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
2-Iodo-6-methylbenzyl bromide
Formel: C₈H₈BrI
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397826
CAS-nummer: 1261481-48-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II