3,4-Dichlorophenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene
OR5185-1G OR5185-5G OR5185-25G OR5185-100G
APOSOR5185-1GEA 404 DKK
APOSOR5185-1G APOSOR5185-5G APOSOR5185-25G APOSOR5185-100G
3,4-Dichlorophenylacetylene
3,4-Dichlorophenylacetylene
Formel: C₈H₄Cl₂
Molekylvægt: 171.023 g/mol
Smeltepunkt: 40…44 °C
Flammepunkt: 96.1 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07783046
CAS-nummer: 556112-20-0