Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51846-1G OR51846-5G
APOSOR51846-1GEA 0 DKK
APOSOR51846-1G APOSOR51846-5G
Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Methyl 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₆H₆N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25542372
CAS-nummer: 42821-92-1