2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51830-25G OR51830-5G
APOSOR51830-25GEA 4050 DKK
APOSOR51830-25G APOSOR51830-5G
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol 97%
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₁₁NO
Smeltepunkt: 67…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075027
CAS-nummer: 57772-50-6