4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51819-1G OR51819-5G OR51819-10G
APOSOR51819-1GEA 654 DKK
APOSOR51819-1G APOSOR51819-5G APOSOR51819-10G
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one 95%
4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Formel: C₅H₇N₃O₃
Kogepunkt: 360,6 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD02932731
CAS-nummer: 1075-59-8