2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51798-1G OR51798-5G
APOSOR51798-1GEA 1070 DKK
APOSOR51798-1G APOSOR51798-5G
2-Bromo-5-ethynylthiophene 95%
2-Bromo-5-ethynylthiophene
Formel: C₆H₃BrS
Molekylvægt: 187.057 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08703509
CAS-nummer: 105995-73-1