6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51796-100MG OR51796-250MG
APOSOR51796-100MGEA 436 DKK
APOSOR51796-100MG APOSOR51796-250MG
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 95%
6-Chloro-5-iodo-2-(methylsulphonyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₅ClIN₃O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28965894
CAS-nummer: 1394373-18-2