5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Hydroxy-N-methylpicolinamide, 5-Hydroxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR51785-1G OR51785-250MG
APOSOR51785-1GEA 2450 DKK
APOSOR51785-1G APOSOR51785-250MG
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
5-Hydroxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11977447
CAS-nummer: 859538-76-4