5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51784-100MG OR51784-500MG
APOSOR51784-100MGEA 654 DKK
APOSOR51784-100MG APOSOR51784-500MG
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
5-Bromo-3-hydroxy-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18256269
CAS-nummer: 1211589-04-6