2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-(Aminomethyl)pyridin-3-ol hydrochloride, (5-Hydroxypyridin-2-yl)methylamine hydrochloride
OR51778-1G OR51778-250MG
APOSOR51778-1GEA 1640 DKK
APOSOR51778-1G APOSOR51778-250MG
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-5-hydroxypyridine hydrochloride
Formel: C₆H₈N₂O·ClH
Molekylvægt: 160.601 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214179
CAS-nummer: 1276056-66-6