2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-chloropyridin-4-ol
OR51774-1G OR51774-250MG
APOSOR51774-1GEA 2110 DKK
APOSOR51774-1G APOSOR51774-250MG
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
2-Bromo-5-chloro-4-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃BrClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189879
CAS-nummer: 1196145-66-0