Ethyl 5-hydroxynicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Ethoxycarbonyl)-5-hydroxypyridine, Ethyl 5-hydroxypyridine-3-carboxylate
OR51770-1G OR51770-250MG
APOSOR51770-1GEA 327 DKK
APOSOR51770-1G APOSOR51770-250MG
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Ethyl 5-hydroxynicotinate
Formel: C₈H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00510027
CAS-nummer: 59288-38-9