2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51768-1G OR51768-500MG
APOSOR51768-1GEA 907 DKK
APOSOR51768-1G APOSOR51768-500MG
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
2-Ethoxy-3-hydroxypyridine
Formel: C₇H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09750035
CAS-nummer: 188670-05-5