4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR51724-1G OR51724-5G
APOSOR51724-1GEA 2730 DKK
APOSOR51724-1G APOSOR51724-5G
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
4-Acetamido-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₉H₇N₃O₃
Smeltepunkt: 124…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00724165
CAS-nummer: 29289-18-7