3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51556-1G OR51556-250MG
APOSOR51556-1GEA 6490 DKK
APOSOR51556-1G APOSOR51556-250MG
3-(Phenylethynyl)benzaldehyde 95%
Formel: C₁₅H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02736017
CAS-nummer: 115021-39-1