tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51363-1G OR51363-250MG
APOSOR51363-1GEA 4580 DKK
APOSOR51363-1G APOSOR51363-250MG
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate 95%
tert-Butyl N-amino-N-[(2-bromophenyl)methyl]carbamate
Formel: C₁₂H₁₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 2268038-58-8