2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51344-1G OR51344-250MG
APOSOR51344-1GEA 8150 DKK
APOSOR51344-1G APOSOR51344-250MG
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid 95%
2-Cyano-3-hydroxybenzoic acid
Formel: C₈H₅NO₃
Molekylvægt: 163.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17000076
CAS-nummer: 1243282-67-8