Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51187-1G OR51187-250MG
APOSOR51187-1GEA 556 DKK
APOSOR51187-1G APOSOR51187-250MG
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate 97%
Methyl 2-chloro-3-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇ClO₃
Molekylvægt: 186.592 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13189670
CAS-nummer: 1125632-11-2