Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51032-1G OR51032-5G
APOSOR51032-1GEA 208 DKK
APOSOR51032-1G APOSOR51032-5G
Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane 98%
Triphenyl-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]silane
Formel: C₃₀H₃₁BO₂Si
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32708892
CAS-nummer: 1391041-75-0