N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51022-1G OR51022-5G
APOSOR51022-1GEA 0 DKK
APOSOR51022-1G APOSOR51022-5G
N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine 99%
N4-[4-[4-(N-[4-[2-(1-Naphthyl)anilino]phenyl]anilino)phenyl]phenyl]-N1-[2-(1-naphthyl)phenyl]-N4-phenyl-benzene-1,4-diamine
Formel: C₆₈H₅₀N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23135499
CAS-nummer: 209980-47-2