5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR510092-1G OR510092-250MG
APOSOR510092-1GEA 872 DKK
APOSOR510092-1G APOSOR510092-250MG
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride ≥98%
5-Nitropyridin-3-amine hydrochloride
Formel: C₅H₅N₃O₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15474982
CAS-nummer: 1220040-21-0