(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR51000-100MG OR51000-1G OR51000-250MG
APOSOR51000-100MGEA 436 DKK
APOSOR51000-100MG APOSOR51000-1G APOSOR51000-250MG
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09863568
CAS-nummer: 178460-80-5