2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR50999-25G OR50999-5G OR50999-100G
APOSOR50999-25GEA 676 DKK
APOSOR50999-25G APOSOR50999-5G APOSOR50999-100G
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide 98%
2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
Formel: C₅H₁₀ClO₃P
Smeltepunkt: 97…102 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03425416
CAS-nummer: 4090-55-5
UN nummer: 1759
ADR: 8,III