3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR50997-1G OR50997-250MG
APOSOR50997-1GEA 3560 DKK
APOSOR50997-1G APOSOR50997-250MG
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
3-(Bromomethyl)pyridazine hydrobromide
Formel: C₅H₅BrN₂·BrH
Molekylvægt: 253.923 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20526346
CAS-nummer: 1452483-94-1