5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50990-1G OR50990-250MG OR50990-5G
APOSOR50990-1GEA 1040 DKK
APOSOR50990-1G APOSOR50990-250MG APOSOR50990-5G
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-2-nitrophenylacetic acid
Formel: C₈H₆BrNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01096363
CAS-nummer: 124840-61-5