Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzyl bromide, Methyl 2-(4-(bromomethyl)phenyl)acetate, 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR5099-5G OR5099-1G OR5099-10G
APOSOR5099-5GEA 1070 DKK
APOSOR5099-5G APOSOR5099-1G APOSOR5099-10G
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate 98%
Methyl 4-(bromomethyl)phenylacetate
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Smeltepunkt: 37…39 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07783030
CAS-nummer: 7398-42-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III