8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR50985-1G OR50985-250MG
APOSOR50985-1GEA 4750 DKK
APOSOR50985-1G APOSOR50985-250MG
8-Bromo-1,7-dihydropurin-6-one
Formel: C₅H₃BrN₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317991
CAS-nummer: 56046-36-7