4-Bromo-2-phenylaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Bromo-[1,1'-biphenyl]-2-amine
OR50982-1G OR50982-250MG OR50982-5G
APOSOR50982-1GEA 3590 DKK
APOSOR50982-1G APOSOR50982-250MG APOSOR50982-5G
4-Bromo-2-phenylaniline 95%
4-Bromo-2-phenylaniline
Formel: C₁₂H₁₀BrN
Molekylvægt: 248.119 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09754386
CAS-nummer: 5455-13-0