3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
OR5097-25G
OR5097-5G
APOSOR5097-25GEA
1530
DKK
APOSOR5097-25G
APOSOR5097-5G
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
3-Methyl-3H-benzoxazol-2-one
Formel:
C₈H₇NO₂ Molekylvægt: 149.147 g/mol Smeltepunkt: 82…87 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00748831 CAS-nummer: 21892-80-8 |