Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR50942-1G OR50942-500MG
APOSOR50942-1GEA 12120 DKK
APOSOR50942-1G APOSOR50942-500MG
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Methyl[methyl(oxo)phenyl-lambda6-sulphanylidene]amine
Formel: C₈H₁₁NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051932
CAS-nummer: 30004-67-2