5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR50906-1G OR50906-250MG OR50906-5G
APOSOR50906-1GEA 3840 DKK
APOSOR50906-1G APOSOR50906-250MG APOSOR50906-5G
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
5,5-Dimethylbicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Formel: C₉H₁₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24691569
CAS-nummer: 88105-44-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III