3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR50518-1G OR50518-250MG OR50518-5G
APOSOR50518-1GEA 1750 DKK
APOSOR50518-1G APOSOR50518-250MG APOSOR50518-5G
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
3-Methyl-1-[(methylsulphanyl)methanethioyl]-1H-imidazol-3-ium iodide
Formel: C₆H₉N₂S₂·I
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32648175
CAS-nummer: 262350-35-6