7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500036-100MG OR500036-250MG
APOSOR500036-100MGEA 850 DKK
APOSOR500036-100MG APOSOR500036-250MG
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine 95+%
7-Chloro-2-methylimidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₇H₆ClN₃
Molekylvægt: 167.596 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09834589
CAS-nummer: 929074-44-2