4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500035-100MG OR500035-250MG
APOSOR500035-100MGEA 480 DKK
APOSOR500035-100MG APOSOR500035-250MG
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one 95+%
4-Chloro-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formel: C₈H₅ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24556140
CAS-nummer: 59514-93-1