6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR500032-100MG OR500032-250MG
APOSOR500032-100MGEA 610 DKK
APOSOR500032-100MG APOSOR500032-250MG
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95+%
6-Amino-7-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₈BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16249550
CAS-nummer: 681246-49-1